(3-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
EN300100655.1G
ENAMEN300100655.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100655.1G
(3-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
(3-(Trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH Molecular Weight: 220,15 g/mol |
MDL:
MFCD00082480 CAS-Nummer: 203302-97-0 |