6-(Trifluormethyl)nicotinamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300100828.1G
ENAMEN300100828.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100828.1G
6-(Trifluormethyl)nicotinamid
6-(Trifluormethyl)nicotinamid
Formel:
C₇H₅F₃N₂O Molecular Weight: 190,1200 g/mol |
MDL:
MFCD01862646 CAS-Nummer: 386715-35-1 |