Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester
EN300100932.1G
ENAMEN300100932.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100932.1G
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel:
C₇H₁₀O₄ Molecular Weight: 158,15 g/mol |
MDL:
MFCD00192079 CAS-Nummer: 6914-71-2 EINECS: 414-240-2 |