6-Amino-3-brompicolinsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
6-Amino-3-bromo-2-pyridinecarboxylic acid
EN300101384.1G
ENAMEN300101384.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101384.1G
6-Amino-3-brompicolinsäure
6-Amino-3-brompicolinsäure
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 217,0200 g/mol |
MDL:
MFCD10699642 CAS-Nummer: 1033201-61-4 |