1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-harnstoff
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2,4-Dimethylphenylurea
EN30010145.1G
ENAMEN30010145.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010145.1G
1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-harnstoff
1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-harnstoff
Formel:
C₉H₁₂N₂O |
MDL:
MFCD00025409 CAS-Nummer: 2990-02-5 |