α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300101462.1G
ENAMEN300101462.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101462.1G
α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure
α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol |
MDL:
MFCD00040980 CAS-Nummer: 115029-22-6 |