Methyl-5-methylnicotinat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Methyl 5-methylnicotinate
EN300101528.1G
ENAMEN300101528.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101528.1G
Methyl-5-methylnicotinat
Methyl-5-methylnicotinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol |
MDL:
MFCD01075739 CAS-Nummer: 29681-45-6 |