5-Methylnicotinamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300101531.1G
ENAMEN300101531.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101531.1G
5-Methylnicotinamid
5-Methylnicotinamid
Formel:
C₇H₈N₂O |
MDL:
MFCD05664041 CAS-Nummer: 70-57-5 |