1-Brom-3,5-dimethoxybenzol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300101669.1G
ENAMEN300101669.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101669.1G
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol
1-Brom-3,5-dimethoxybenzol
Formel:
C₈H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD06200685 CAS-Nummer: 20469-65-2 |