2-Chlor-5-fluorpyrimidin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300101688.1G
ENAMEN300101688.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101688.1G
2-Chlor-5-fluorpyrimidin
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formel:
C₄H₂ClFN₂ Molecular Weight: 132,52 g/mol |
MDL:
MFCD03788197 CAS-Nummer: 62802-42-0 UN: 3267 ADR: 8,III |