3',4'-Dimethyl-2-phenylacetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300101848.1G
ENAMEN300101848.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101848.1G
3',4'-Dimethyl-2-phenylacetophenon
3',4'-Dimethyl-2-phenylacetophenon
Formel:
C₁₆H₁₆O |
MDL:
MFCD00156722 CAS-Nummer: 65614-75-7 |