5-Amino-3-(4-fluorphenyl)isoxazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30010186.1G
ENAMEN30010186.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010186.1G
5-Amino-3-(4-fluorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇FN₂O |
MDL:
MFCD03407398 CAS-Nummer: 81465-82-9 |