6-Amino-1-naphthalinsulfonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
EN300101916.1G
ENAMEN300101916.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101916.1G
6-Amino-1-naphthalinsulfonsäure
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃S Molecular Weight: 223,2500 g/mol |
MDL:
MFCD00035724 CAS-Nummer: 81-05-0 EINECS: 201-318-4 |