Methyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300101993.1G
ENAMEN300101993.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101993.1G
Methyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Methyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Formel:
C₈H₅F₃O₂ |
MDL:
MFCD06201866 CAS-Nummer: 773873-68-0 |