2-Brom-3-fluorpyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300102017.1G
ENAMEN300102017.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102017.1G
2-Brom-3-fluorpyridin
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN |
MDL:
MFCD04114128 CAS-Nummer: 40273-45-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |