2-Nitro-p-xylol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme: 2,5-Dimethylnitrobenzene, Nitro-p-xylene, 1,4-Dimethyl-2-nitrobenzene
EN300102019.1G
ENAMEN300102019.1GEA 0 EUR
ENAMEN300102019.1G
2-Nitro-p-xylol
2-Nitro-p-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,132 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00024284
CAS-Nummer: 89-58-7
EINECS: 201-920-7