2-Aminochinolin

Lieferant: SIA ENAMINE

EN30010204.1G
ENAMEN30010204.1GEA 0 EUR
ENAMEN30010204.1G
2-Aminochinolin
2-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130 °C
MDL: MFCD00038079
CAS-Nummer: 580-22-3
EINECS: 209-458-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR