2-(Chlormethyl)-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300102161.1G
ENAMEN300102161.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102161.1G
2-(Chlormethyl)-5-nitrobenzoxazol
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Formel:
C₈H₅ClN₂O₃ |
MDL:
MFCD01596292 CAS-Nummer: 119198-10-6 |