Isochinolin-8-amin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Isoquinolin-8-amine, 8-Aminoisoquinoline
EN300102226.1G
ENAMEN300102226.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102226.1G
Isochinolin-8-amin
Isochinolin-8-amin
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144.1700 g/mol |
MDL:
MFCD00179553 CAS-Nummer: 23687-27-6 |