1-Fluor-3-iodbenzol

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

EN300102338.1G
ENAMEN300102338.1GEA 0 EUR
ENAMEN300102338.1G
1-Fluor-3-iodbenzol
1-Fluor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₄FI
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001044
CAS-Nummer: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR