2-Cyan-4-fluoranilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300102377.1G
ENAMEN300102377.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102377.1G
2-Cyan-4-fluoranilin
2-Cyan-4-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Molecular Weight: 136.13 g/mol |
MDL:
MFCD02683869 CAS-Nummer: 61272-77-3 |