4-Acetyl-2-chlorpyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one, 1-(2-chloropyridine-4-yl)ethanone
EN300102440.1G
ENAMEN300102440.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102440.1G
4-Acetyl-2-chlorpyridin
4-Acetyl-2-chlorpyridin
Formel:
C₇H₆ClNO Molecular Weight: 155,58 g/mol |
MDL:
MFCD07699406 CAS-Nummer: 23794-15-2 |