4-Acetamidobenzylalkohol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl alcohol, N-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
EN300102492.1G
ENAMEN300102492.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102492.1G
4-Acetamidobenzylalkohol
4-Acetamidobenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol |
MDL:
MFCD00016868 CAS-Nummer: 16375-88-5 |