α-Brom-2,5-difluortoluol

Lieferant: SIA ENAMINE

Synonyme: 2,5-Difluorbenzylbromid

EN300102561.1G
ENAMEN300102561.1GEA 0 EUR
ENAMEN300102561.1G
α-Brom-2,5-difluortoluol
α-Brom-2,5-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,609 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009897
CAS-Nummer: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR