(Acetylmethylen)triphenylphosphoran
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(Triphenylphosphoranylidene)propan-2-one, 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
EN300102571.1G
ENAMEN300102571.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102571.1G
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran
Formel:
C₂₁H₁₉OP Molecular Weight: 318,36 g/mol |
MDL:
MFCD00008774 CAS-Nummer: 1439-36-7 EINECS: 215-878-2 |