1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1,4-Dinitrodurene, Dinitrodurene
EN30010259.1G
ENAMEN30010259.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010259.1G
1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzol
1,2,4,5-Tetramethyl-3,6-dinitrobenzol
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₄ Molecular Weight: 224,22 g/mol |
MDL:
MFCD00007164 CAS-Nummer: 5465-13-4 |