4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride
EN30010260.1G
ENAMEN30010260.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010260.1G
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClFNO₄S Molecular Weight: 239,6100 g/mol |
MDL:
MFCD06342770 CAS-Nummer: 6668-56-0 |