4-Brom-2,5-difluorthiophenol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300102765.1G
ENAMEN300102765.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102765.1G
4-Brom-2,5-difluorthiophenol
4-Brom-2,5-difluorthiophenol
Formel:
C₆H₃BrF₂S |
MDL:
MFCD12026144 CAS-Nummer: 1208075-22-2 |