2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300102814.1G
ENAMEN300102814.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102814.1G
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid
2,3-Dichlormaleinsäureanhydrid
Formel:
C₄Cl₂O₃ |
MDL:
MFCD00005520 CAS-Nummer: 1122-17-4 EINECS: 214-343-0 |