3-Chlor-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
EN300102825.1G
ENAMEN300102825.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102825.1G
3-Chlor-5-fluorbenzoesäure
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Molecular Weight: 174.56 g/mol |
MDL:
MFCD00973904 CAS-Nummer: 25026-64-6 |