2,4-Difluor-6-nitroanilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300102827.1G
ENAMEN300102827.1GEA
0
EUR
ENAMEN300102827.1G
2,4-Difluor-6-nitroanilin
2,4-Difluor-6-nitroanilin
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₂ Molecular Weight: 174,11 g/mol |
MDL:
MFCD00034058 CAS-Nummer: 364-30-7 |