Ethyl-5-amino-1-(3-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Ethyl 5-amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
EN30010285.1G
ENAMEN30010285.1GEA
0
EUR
ENAMEN30010285.1G
Ethyl-5-amino-1-(3-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(3-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₂ClN₃O₂ Molecular Weight: 265,7000 g/mol |
MDL:
MFCD00973940 CAS-Nummer: 15001-08-8 |