3-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300103033.1G
ENAMEN300103033.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103033.1G
3-Brom-N,N-dimethylbenzamid
3-Brom-N,N-dimethylbenzamid
Formel:
C₉H₁₀BrNO Molecular Weight: 228,0858 g/mol |
MDL:
MFCD01215179 CAS-Nummer: 24167-51-9 |