(3-Iodphenyl)essigsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Iodophenyl)acetic acid
EN300103230.1G
ENAMEN300103230.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103230.1G
(3-Iodphenyl)essigsäure
(3-Iodphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄I)CH₂COOH Molecular Weight: 262,05 g/mol |
MDL:
MFCD00046548 CAS-Nummer: 1878-69-9 |