Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
EN300103267.1G
ENAMEN300103267.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103267.1G
Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Methyl-2-oxocyclopentancarboxylat
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,16 g/mol |
MDL:
MFCD00001411 CAS-Nummer: 10472-24-9 EINECS: 233-962-7 |