2-Brom-5-hydroxypyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Brom-5-pyridinol
EN300103371.1G
ENAMEN300103371.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103371.1G
2-Brom-5-hydroxypyridin
2-Brom-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO |
MDL:
MFCD04114184 CAS-Nummer: 55717-45-8 |