4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300103373.1G
ENAMEN300103373.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103373.1G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₆ |
MDL:
MFCD01632202 CAS-Nummer: 85107-55-7 |