4-Acetylphenylboronsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
(4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
EN300103412.1G
ENAMEN300103412.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103412.1G
4-Acetylphenylboronsäure
4-Acetylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₃ Molecular Weight: 163,97 g/mol |
MDL:
MFCD01074667 CAS-Nummer: 149104-90-5 |