3-Chlor-5-fluoranilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300103833.1G
ENAMEN300103833.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103833.1G
3-Chlor-5-fluoranilin
3-Chlor-5-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145,56 g/mol |
MDL:
MFCD03407962 CAS-Nummer: 4863-91-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |