2-Brom-3-nitropyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
EN300103885.1G
ENAMEN300103885.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103885.1G
2-Brom-3-nitropyridin
2-Bromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 203 g/mol |
MDL:
MFCD00955613 CAS-Nummer: 19755-53-4 |