2'-Brom-4'-fluoracetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
EN300103964.1G
ENAMEN300103964.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103964.1G
2'-Brom-4'-fluoracetophenon
2'-Brom-4'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molecular Weight: 217.04 g/mol |
MDL:
MFCD00077464 CAS-Nummer: 1006-39-9 |