2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoesäurenitril, 3-Cyan-4-fluorbenzotrifluorid
EN300104085.1G
ENAMEN300104085.1GEA
0
EUR
ENAMEN300104085.1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₄N Molecular Weight: 189.11 g/mol Siedepunkt: 99 |
MDL:
MFCD00061280 CAS-Nummer: 4088-84-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |