(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
EN300104226.1G
ENAMEN300104226.1GEA
0
EUR
ENAMEN300104226.1G
(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅CI₃O₂S Molecular Weight: 259.54 g/mol |
MDL:
MFCD01631928 CAS-Nummer: 163295-70-3 |