4-Chlor-m-toluylsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3-methylbenzoic acid
EN300104262.1G
ENAMEN300104262.1GEA
0
EUR
ENAMEN300104262.1G
4-Chlor-m-toluylsäure
4-Chlor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00045853 CAS-Nummer: 7697-29-2 |