3-Chlor-6-(2-methyl-1-imidazolyl)pyridazin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300104274.1G
ENAMEN300104274.1GEA
0
EUR
ENAMEN300104274.1G
3-Chlor-6-(2-methyl-1-imidazolyl)pyridazin
3-Chloro-6-(2-methyl-1-imidazolyl)pyridazine
Formel:
C₈H₇ClN₄ |
MDL:
MFCD09879090 CAS-Nummer: 75792-66-4 |