3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300104562.1G
ENAMEN300104562.1GEA 0 EUR
ENAMEN300104562.1G
3-Chlor-4-fluorbenzoesäure
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molecular Weight: 174,56 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
MDL: MFCD00042477
CAS-Nummer: 403-16-7