5-Brom-1,3-benzodioxol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
EN300104950.1G
ENAMEN300104950.1GEA
0
EUR
ENAMEN300104950.1G
5-Brom-1,3-benzodioxol
5-Brom-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅BrO₂ Molecular Weight: 201,02 g/mol |
MDL:
MFCD00005821 CAS-Nummer: 2635-13-4 EINECS: 220-123-5 |