2,5-Dimethoxybenzolthiol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2,5-Dimethoxybenzol-1-thiol, 2,5-Dimethoxybenzolthiol, 1,4-Dimethoxy-2-mercaptobenzol, 2,5-Dimethoxyphenylmercaptan
EN300104983.1G
ENAMEN300104983.1GEA
0
EUR
ENAMEN300104983.1G
2,5-Dimethoxybenzolthiol
2,5-Dimethoxythiophenol
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170,23 g/mol |
MDL:
MFCD00052738 CAS-Nummer: 1483-27-8 |