3-Bromphenetol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-Brom-3-ethoxybenzol, (3-Bromphenyl)ethylether
EN300105078.1G
ENAMEN300105078.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105078.1G
3-Bromphenetol
3-Bromphenetol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201.06 g/mol |
MDL:
MFCD00274287 CAS-Nummer: 2655-84-7 EINECS: 220-186-9 |