2,3-Dibrom-5-nitropyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300105083.1G
ENAMEN300105083.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105083.1G
2,3-Dibrom-5-nitropyridin
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂N₂O₂ Molecular Weight: 281,8896 g/mol |
MDL:
MFCD00233994 CAS-Nummer: 15862-36-9 |